Oxid holmitý 99.9% REO basis -325 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Diholmium trioxide, Holmium oxide
197140100
197140500
ACRO197140100EA
188.66
EUR
ACRO197140100
ACRO197140500
Oxid holmitý 99.9% REO basis -325 mesh
Oxid holmitý
Vzorec:
Ho₂O₃ Mw: 377.86 Teplota varu: 3900 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: 2330 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011053 Číslo CAS: 12055-62-8 EINECS: 235-015-3 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Yellow to beige to light orange Powder |
Assay | ≥99.85 % (Ho2O3) TREO base |
Particle size | ≤325 mesh |
Loss on ignition | ≤1.0 % (1000°C) |