Tlačiť
Oxid gadolinitý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Gadolinium (III) oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
278513-100G 278513-25G
SIAL278513-100GEA 444.04 EUR
SIAL278513-100G SIAL278513-25G
Oxid gadolinitý, Sigma-Aldrich®
Oxid gadolinitý
Vzorec: Gd₂O₃
Teplota tavenia: 2410 °C
Hustota: 7,407 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011026
Číslo CAS: 12064-62-9
EINECS: 235-060-9