Oxid gadolinitý ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), nanopowder
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Gadolinium (III) oxide
44020.14
44020.22
44020.36
44020.14EA
225.83
EUR
44020.14
44020.22
44020.36
Oxid gadolinitý ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), nanopowder
Oxid gadolinitý
Purity: 99.99+%
CAS No.: 12064-62-9
Molecular Formula: Gd2O3
Formula Weight: 362.50
Physical Form: 20-40nm Powder
Density: 7.407
Melting Point: 2330°
Merck Reference: 14,4326
MDL No.: MFCD00011026
Vzorec:
Gd₂O₃ Teplota tavenia: 2330 °C Hustota: 7,407 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011026 Číslo CAS: 12064-62-9 EINECS: 235-060-9 Merck Index: 14,4326 |