Tlačiť
Oxid gadolinitý ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
36355.14 36355.22
36355.14EA 180.51 EUR
36355.14 36355.22
Oxid gadolinitý ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Oxid gadolinitý
Purity: 99.9% CAS No.: 12064-62-9 Molecular Formula: Gd2O3 Formula Weight: 362.50 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Density: 7.407 Melting Point: 2330° Merck Reference: 14,4326 MDL No.: MFCD00011026
Vzorec: Gd₂O₃
Teplota tavenia: 2330 °C
Hustota: 7,407
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011026
Číslo CAS: 12064-62-9
EINECS: 235-060-9
Merck Index: 14,4326