Tlačiť
Oxid gadolinitý 99.9% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
315510250 315510100 315511000
ACRO315510250EA 102.69 EUR
ACRO315510250 ACRO315510100 ACRO315511000
Oxid gadolinitý 99.9% (trace metals basis)
Oxid gadolinitý
Vzorec: Gd₂O₃
Teplota tavenia: 1900 °C
Hustota: 7,407 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011026
Číslo CAS: 12064-62-9
EINECS: 235-060-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %