Oxid europitý ≥99.999% (REO, rare earth oxide basis), nanopowder, REacton®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
44052.14
44052.22
44052.14EA
885.28
EUR
44052.14
44052.22
Oxid europitý ≥99.999% (REO, rare earth oxide basis), nanopowder, REacton®
Oxid europitý
Purity: 99.999%
CAS No.: 1308-96-9
Molecular Formula: Eu2O3
Formula Weight: 351.92
Physical Form: 30-50nm APS Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,3904
MDL No.: MFCD00010997
Vzorec:
Eu₂O₃ Teplota tavenia: 2291 °C Hustota: 7,42 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010997 Číslo CAS: 1308-96-9 EINECS: 215-165-6 Merck Index: 14,3904 |