Oxid europitý ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
36352.04
36352.09
36352.04EA
272.76
EUR
36352.04
36352.09
Oxid europitý ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Oxid europitý
Purity: 99.9%
CAS No.: 1308-96-9
Molecular Formula: Eu2O3
Formula Weight: 351.92
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,3904
MDL No.: MFCD00010997
For vacuum deposition
Vzorec:
Eu₂O₃ Teplota tavenia: 2291 °C Hustota: 7,42 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010997 Číslo CAS: 1308-96-9 EINECS: 215-165-6 Merck Index: 14,3904 |