Tlačiť
Oxid europitý ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
11300.06 11300.14 11300.22
11300.06EA 179.3 EUR
11300.06 11300.14 11300.22
Oxid europitý ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Oxid europitý
Purity: 99.9% CAS No.: 1308-96-9 Molecular Formula: Eu2O3 Formula Weight: 351.92 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,3904 MDL No.: MFCD00010997
Vzorec: Eu₂O₃
Mw: 351.92
Teplota tavenia: 2291 °C
Hustota: 7.42 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010997
Číslo CAS: 1308-96-9
EINECS: 215-165-6
Merck Index: 14,3904