Oxid europitý ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
11299.03
11299.06
11299.14
11299.22
11299.03EA
58.88
EUR
11299.03
11299.06
11299.14
11299.22
Oxid europitý ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Oxid europitý
Purity: 99.99%
CAS No.: 1308-96-9
Molecular Formula: Eu2O3
Formula Weight: 351.92
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,3904
MDL No.: MFCD00010997
Vzorec:
Eu₂O₃ Mw: 351.92 Teplota tavenia: 2291 °C Hustota: 7.42 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010997 Číslo CAS: 1308-96-9 EINECS: 215-165-6 Merck Index: 14,3904 |