Tlačiť
Oxid europitý 99.99% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
193020010 193020050 193020250
ACRO193020010EA 56.96 EUR
ACRO193020010 ACRO193020050 ACRO193020250
Oxid europitý 99.99% (trace metals basis)
Oxid europitý
Vzorec: Eu₂O₃
Teplota tavenia: 2325 °C
Hustota: 7,42 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010997
Číslo CAS: 1308-96-9
EINECS: 215-165-6
Merck Index: 14,03904
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light pink Powder
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %