Tlačiť
Oxid erbitý ≥99.8% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
36372.14 36372.22
36372.14EA 241.08 EUR
36372.14 36372.22
Oxid erbitý ≥99.8% (metals basis)
Oxid erbitý
Purity: 99.8% CAS No.: 12061-16-4 Molecular Formula: Er2O3 Formula Weight: 382.56 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Density: 8.64 Melting Point: 2400° Merck Reference: 14,3646 MDL No.: MFCD00010991
For vacuum deposition
Vzorec: Er₂O₃
Teplota tavenia: 2400 °C
Hustota: 8,64
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010991
Číslo CAS: 12061-16-4
EINECS: 235-045-7
Merck Index: 14,3646