Oxid erbitý ≥99.8% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 99.8%
CAS No.: 12061-16-4
Molecular Formula: Er2O3
Formula Weight: 382.56
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Density: 8.64
Melting Point: 2400°
Merck Reference: 14,3646
MDL No.: MFCD00010991
For vacuum deposition
Vzorec:
Er₂O₃ Teplota tavenia: 2400 °C Hustota: 8,64 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010991 Číslo CAS: 12061-16-4 EINECS: 235-045-7 Merck Index: 14,3646 |