Oxid erbitý ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
11310.14
11310.22
11310.A1
11310.14EA
74.61
EUR
11310.14
11310.22
11310.A1
Oxid erbitý ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Oxid erbitý
Purity: 99.9%
CAS No.: 12061-16-4
Molecular Formula: Er2O3
Formula Weight: 382.56
Physical Form: Powder
Density: 8.64
Melting Point: 2400°
Merck Reference: 14,3646
MDL No.: MFCD00010991
Vzorec:
Er₂O₃ Teplota tavenia: 2400 °C Hustota: 8,64 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010991 Číslo CAS: 12061-16-4 EINECS: 235-045-7 Merck Index: 14,3646 |