Tlačiť
Oxid erbitý ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Dierbium trioxide, Erbium oxide
11309.06 11309.14 11309.22 11309.36
11309.06EA 109.11 EUR
11309.06 11309.14 11309.22 11309.36
Oxid erbitý ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Oxid erbitý
Purity: 99.99% CAS No.: 12061-16-4 Molecular Formula: Er2O3 Formula Weight: 382.56 Physical Form: 20 Micron Powder Density: 8.64 Melting Point: 2400° Merck Reference: 14,3646 MDL No.: MFCD00010991
Vzorec: Er₂O₃
Teplota tavenia: 2400 °C
Hustota: 8,64
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010991
Číslo CAS: 12061-16-4
EINECS: 235-045-7
Merck Index: 14,3646