Tlačiť
Oxid dysprozitý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Didysprosium trioxide, Dysprosium oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
203181-25G 203181-5G
SIAL203181-25GEA 464.9 EUR
SIAL203181-25G SIAL203181-5G
Oxid dysprozitý, Sigma-Aldrich®
Oxid dysprozitý
Vzorec: Dy₂O₃
Mw: 373
Teplota tavenia: ∼2400 °C
Hustota: 7.81 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00010986
Číslo CAS: 1308-87-8
EINECS: 215-164-0
Merck Index: 14,03482