Oxid dysprozitý ≥99.9%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Didysprosium trioxide, Dysprosium oxide
36370.14
36370.22
36370.14EA
263.14
EUR
36370.14
36370.22
Oxid dysprozitý ≥99.9%
Oxid dysprozitý
Purity: 99.9%
CAS No.: 1308-87-8
Molecular Formula: Dy2O3
Formula Weight: 373.00
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Density: 7.81
Melting Point: 2340°
Merck Reference: 14,3482
MDL No.: MFCD00010986
Vzorec:
Dy₂O₃ Teplota tavenia: 2340 °C Hustota: 7,81 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010986 Číslo CAS: 1308-87-8 EINECS: 215-164-0 Merck Index: 14,3482 |