Tlačiť
Oxid ceričitý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Ceric oxide, Cerium dioxide
22390-100G-F 22390-500G-F
SIAL22390-100G-FEA 82.63 EUR
SIAL22390-100G-F SIAL22390-500G-F
Oxid ceričitý, Sigma-Aldrich®
Oxid ceričitý
Vzorec: CeO₂
Teplota varu: 3468 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 2000 °C
Hustota: 7,13 g/cm³ (25 °C)
Číslo MDL: MFCD00010933
Číslo CAS: 1306-38-3
EINECS: 215-150-4
Merck Index: 12,02035