Tlačiť
Oxid ceričitý ≥99.5% (REO, rare earth oxide basis), nanopowder
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
44960.36 44960.22 44960.14
44960.36EA 1087.44 EUR
44960.36 44960.22 44960.14
Oxid ceričitý ≥99.5% (REO, rare earth oxide basis), nanopowder
Oxid ceričitý
Purity: 99.5% min CAS No.: 1306-38-3 Molecular Formula: CeO2 Formula Weight: 172.12 Physical Form: 15-30nm APS Powder, S.A. 30-50 m2/g Density: 7.132 Appearance: Pale yellow Melting Point: 2600° Merck Reference: 14,1989 MDL No.: MFCD00010933
Vzorec: CeO₂
Teplota varu: 3468 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 2600 °C
Hustota: 7,132
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010933
Číslo CAS: 1306-38-3
EINECS: 215-150-4
Merck Index: 14,1989