Tlačiť
Oxid ceričitý 99.9% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Ceric oxide, Cerium dioxide
199121000 199125000 199120025
ACRO199121000EA 77.02 EUR
ACRO199121000 ACRO199125000 ACRO199120025
Oxid ceričitý 99.9% (trace metals basis)
Oxid ceričitý
Vzorec: CeO₂
Teplota varu: 3468 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 2600 °C
Hustota: 7,13 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010933
Číslo CAS: 1306-38-3
EINECS: 215-150-4
Merck Index: 12,02035
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Powder (May give a pink to red-brown color due to traces lanthanum, neodymium, praseodymium, etc.)
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %