Tlačiť
Thulium(III) iodide, ultra dry ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Ampuled under argon
39424.03 39424.06
39424.03EA 131.97 EUR
39424.03 39424.06
Thulium(III) iodide, ultra dry ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Thulium(III) iodide
Purity: 99.99% CAS No.: 13813-43-9 Molecular Formula: I3Tm Formula Weight: 549.65 Physical Form: Flakes, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic Boiling Point: 1260° MDL No.: MFCD00050141
Vzorec: I₃Tm
Teplota varu: 1260 °C
Teplota tavenia: 1015 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00050141
Číslo CAS: 13813-43-9
EINECS: 237-472-4