Lanthanum(III) iodide, ultra dry ≥99.995% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Ampuled under argon
44548.03
44548.06
44548.03EA
186.12
EUR
44548.03
44548.06
Lanthanum(III) iodide, ultra dry ≥99.995% (metals basis)
Lanthanum(III) iodide
Purity: 99.995+%
CAS No.: 13813-22-4
Molecular Formula: LaI3
Formula Weight: 519.62
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Sensitivity: Moisture Sensitive
MDL No.: MFCD00049470
Vzorec:
I₃La Teplota tavenia: 772 °C Hustota: 5,6 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00049470 Číslo CAS: 13813-22-4 EINECS: 237-465-6 |