Tlačiť
Holmium triiodide, ultra dry ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Ampuled under argon
13635.03 13635.06
13635.03EA 186.12 EUR
13635.03 13635.06
Holmium triiodide, ultra dry ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Holmium triiodide
Purity: 99.99% CAS No.: 13813-41-7 Molecular Formula: HoI3 Formula Weight: 545.64 Physical Form: Flakes, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,4727 MDL No.: MFCD00049745
Vzorec: HoI₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049745
Číslo CAS: 13813-41-7
EINECS: 237-470-3
Merck Index: 14,4727