Tlačiť
Gadolinium triiodide, ultra dry ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Ampuled under argon
35735.03 35735.06
35735.03EA 190.13 EUR
35735.03 35735.06
Gadolinium triiodide, ultra dry ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Gadolinium triiodide
Purity: 99.99% CAS No.: 13572-98-0 Molecular Formula: GdI3 Formula Weight: 537.96 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00016114
Vzorec: GdI₃
Teplota tavenia: 926 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016114
Číslo CAS: 13572-98-0
EINECS: 236-997-6