Tlačiť
Erbium triiodide, ultra dry ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Ampuled under argon
35695.03 35695.06
35695.03EA 142 EUR
35695.03 35695.06
Erbium triiodide, ultra dry ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Erbium triiodide
Purity: 99.9% CAS No.: 13813-42-8 Molecular Formula: ErI3 Formula Weight: 547.97 Physical Form: Pieces/Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic Boiling Point: 1280° MDL No.: MFCD00016075
Vzorec: ErI₃
Teplota varu: 1280 °C
Teplota tavenia: 1020 °C
Hustota: ∼5,5 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016075
Číslo CAS: 13813-42-8
EINECS: 237-471-9