Tlačiť
Thulium(III) fluoride, anhydrous ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
13652.06 13652.14
13652.06EA 361.01 EUR
13652.06 13652.14
Thulium(III) fluoride, anhydrous ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Vzorec: F₃Tm
Teplota varu: 2200 °C
Teplota tavenia: 1158 °C
Hustota: 7,9
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049611
Číslo CAS: 13760-79-7
EINECS: 237-353-7
OSN: 3288
ADR: 6.1,III