Samarium(III) fluoride, anhydrous 99,9 REO basis, REacton®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
13660.14
13660.22
13660.14EA
227.12
EUR
13660.14
13660.22
Samarium(III) fluoride, anhydrous 99,9 REO basis, REacton®
Samarium(III) fluoride
Purity: 99.9%
CAS No.: 13765-24-7
Molecular Formula: SmF3
Formula Weight: 207.35
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00049540
Vzorec:
F₃Sm Mw: 207.36 Teplota varu: 2323 Teplota tavenia: 1306 °C Hustota: 4.362 g/cm³ (2327 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00049540 Číslo CAS: 13765-24-7 EINECS: 237-367-3 OSN: 3288 ADR: 6.1 III |