Tlačiť
Samarium(III) fluoride, anhydrous ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
11226.04 11226.09 11226.18
11226.04EA 66.49 EUR
11226.04 11226.09 11226.18
Samarium(III) fluoride, anhydrous ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Samarium(III) fluoride
Purity: 99.99% CAS No.: 13765-24-7 Molecular Formula: SmF3 Formula Weight: 207.35 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00049540
Vzorec: F₃Sm
Mw: 207.36
Teplota varu: 2323
Teplota tavenia: 1306 °C
Hustota: 4.362 g/cm³ (2327 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049540
Číslo CAS: 13765-24-7
EINECS: 237-367-3
OSN: 3288
ADR: 6.1 III