Lutetium trifluoride ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
44425.03
44425.06
44425.03EA
165.26
EUR
44425.03
44425.06
Lutetium trifluoride ≥99.9% (metals basis)
Lutetium trifluoride
Purity: 99.9%
CAS No.: 13760-81-1
Molecular Formula: LuF3
Formula Weight: 231.97
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 8.3
Melting Point: 1182°
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00016191
Vzorec:
LuF₃ Teplota varu: 2200 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1182 °C Hustota: 8,3 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016191 Číslo CAS: 13760-81-1 EINECS: 237-355-8 OSN: 3288 ADR: 6.1,III |