Tlačiť
Lanthanum(III) fluoride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Lanthanum trifluoride
M-Clarity™ quality level = MQ100
449857-25G 449857-5G
SIAL449857-25GEA 683.36 EUR
SIAL449857-25G SIAL449857-5G
Lanthanum(III) fluoride, Sigma-Aldrich®
Lanthanum(III) fluoride
Vzorec: F₃La
Mw: 195.9
Teplota varu: ∼2327 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1491.85…1507.85 °C
Hustota: 5.936 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011073
Číslo CAS: 13709-38-1
EINECS: 237-252-8
OSN: 3288
ADR: 6.1 III