Europium(II) fluoride, anhydrous ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
41737.02
41737.04
41737.09
41737.02EA
108.15
EUR
41737.02
41737.04
41737.09
Europium(II) fluoride, anhydrous ≥99.9% (metals basis)
Europium(II) fluoride
Purity: 99.9%
CAS No.: 14077-39-5
Molecular Formula: EuF2
Formula Weight: 189.96
Physical Form: -200 Mesh Powder
Density: 6.495
Melting Point: 1380°
Boiling Point:
Vzorec:
EuF₂ Mw: 189.96 Teplota varu: >2400 °C Teplota tavenia: 1380 °C Hustota: 6.495 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01866333 Číslo CAS: 14077-39-5 OSN: 3288 ADR: 6.1 III |