Tlačiť
Erbium trifluoride, anhydrous ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
13653.09 13653.18
13653.09EA 140.6 EUR
13653.09 13653.18
Erbium trifluoride, anhydrous ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Erbium trifluoride
Purity: 99.9% CAS No.: 13760-83-3 Molecular Formula: ErF3 Formula Weight: 224.28 Physical Form: Powder Density: 6.4 Melting Point: 1350° MDL No.: MFCD00016074
Vzorec: ErF₃
Mw: 224.26
Teplota varu: 2200
Teplota tavenia: 1350 °C
Hustota: 6.4
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016074
Číslo CAS: 13760-83-3
EINECS: 237-356-3
OSN: 3288
ADR: 6.1 III