Tlačiť
Cerium trifluoride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
229555-10G 229555-50G
SIAL229555-10GEA 281.19 EUR
SIAL229555-10G SIAL229555-50G
Cerium trifluoride, Sigma-Aldrich®
Cerium trifluoride
Vzorec: CeF₃
Teplota varu: ∼1730 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 817 °C
Hustota: 3,92 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00010932
Číslo CAS: 7758-88-5
EINECS: 231-841-3
Merck Index: 12,02042