Tlačiť
Ytterbium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
450073-25G 450073-5G
SIAL450073-25GEA 930.61 EUR
SIAL450073-25G SIAL450073-5G
Ytterbium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Ytterbium(III) chloride
Vzorec: Cl₃Yb
Mw: 279.4
Teplota tavenia: 860
Číslo MDL: MFCD00011288
Číslo CAS: 10361-91-8
EINECS: 233-800-5
Merck Index: 13,10014