Tlačiť
Thulium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
439649-1G 439649-5G
SIAL439649-1GEA 134.78 EUR
SIAL439649-1G SIAL439649-5G
Thulium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Thulium(III) chloride
Vzorec: Cl₃Tm
Teplota tavenia: 820,85 °C
Číslo MDL: MFCD00011283
Číslo CAS: 13537-18-3
EINECS: 236-904-9