Tlačiť
Terbium(III) chloride hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
212903-25G 212903-5G
SIAL212903-25GEA 426.2 EUR
SIAL212903-25G SIAL212903-5G
Terbium(III) chloride hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Terbium(III) chloride hexahydrate
Vzorec: Cl₃Tb·6H₂O
Mw: 373.38
Teplota tavenia: 145
Hustota: 4.35 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00149870
Číslo CAS: 13798-24-8
EINECS: 233-132-4
Merck Index: 12,09300