Tlačiť
Terbium(III) chloride hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
204560-1G 204560-5G
SIAL204560-1GEA 137.39 EUR
SIAL204560-1G SIAL204560-5G
Terbium(III) chloride hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Terbium(III) chloride hexahydrate
Vzorec: Cl₃Tb·6H₂O
Mw: 373.38
Teplota tavenia: 145
Hustota: 4.35 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00149870
Číslo CAS: 13798-24-8
EINECS: 233-132-4
Merck Index: 12,09300