Terbium(III) chloride hexahydrate ≥99.999% (metals basis), REacton®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
44472.06
44472.14
44472.06EA
170.88
EUR
44472.06
44472.14
Terbium(III) chloride hexahydrate ≥99.999% (metals basis), REacton®
Terbium(III) chloride hexahydrate
Purity: 99.999%
CAS No.: 13798-24-8
Molecular Formula: TbCl3.6H2O
Formula Weight: 373.38 (265.29anhy)
Physical Form: Crystalline
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,9157
MDL No.: MFCD00149870
Vzorec:
Cl₃Tb·6H₂O Teplota tavenia: 145 °C Hustota: 4,35 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149870 Číslo CAS: 13798-24-8 EINECS: 233-132-4 Merck Index: 14,9157 |