Tlačiť
Terbium(III) chloride hexahydrate ≥99.999% (metals basis), REacton®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
44472.06 44472.14
44472.06EA 170.88 EUR
44472.06 44472.14
Terbium(III) chloride hexahydrate ≥99.999% (metals basis), REacton®
Terbium(III) chloride hexahydrate
Purity: 99.999% CAS No.: 13798-24-8 Molecular Formula: TbCl3.6H2O Formula Weight: 373.38 (265.29anhy) Physical Form: Crystalline Odour: Odourless Merck Reference: 14,9157 MDL No.: MFCD00149870
Vzorec: Cl₃Tb·6H₂O
Teplota tavenia: 145 °C
Hustota: 4,35 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149870
Číslo CAS: 13798-24-8
EINECS: 233-132-4
Merck Index: 14,9157