Tlačiť
Terbium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
451304-10G 451304-1G
SIAL451304-10GEA 1209.29 EUR
SIAL451304-10G SIAL451304-1G
Terbium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Terbium(III) chloride
Vzorec: Cl₃Tb
Mw: 265.28
Teplota tavenia: 588
Hustota: 4.35 g/cm³ (25 °C)
Číslo MDL: MFCD00011258
Číslo CAS: 10042-88-3
EINECS: 233-132-4
Merck Index: 13,09087