Tlačiť
Samarium trichloride, anhydrous ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
89916.09 89916.18
89916.09EA 220.62 EUR
89916.09 89916.18
Samarium trichloride, anhydrous ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Samarium trichloride
Purity: 99.9% CAS No.: 10361-82-7 Molecular Formula: SmCl3 Formula Weight: 256.71 Physical Form: Chunks/Powder Density: 4.46 Melting Point: 678° Boiling Point: dec. Merck Reference: 14,8347 MDL No.: MFCD00011235
Vzorec: Cl₃Sm
Teplota varu: Dec.
Teplota tavenia: 678 °C
Hustota: 4,46
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011235
Číslo CAS: 10361-82-7
EINECS: 233-797-0
Merck Index: 14,8347