Tlačiť
Neodymium trichloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
449946-25G 449946-5G
SIAL449946-25GEA 1462.09 EUR
SIAL449946-25G SIAL449946-5G
Neodymium trichloride, Sigma-Aldrich®
Neodymium trichloride
Vzorec: Cl₃Nd
Teplota varu: 1600 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 758 °C
Hustota: 4,13 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011132
Číslo CAS: 10024-93-8
EINECS: 233-031-5