Tlačiť
Neodymium trichloride, anhydrous ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Neodymium (III) chloride
18680.06 18680.14 18680.22
18680.06EA 115.76 EUR
18680.06 18680.14 18680.22
Neodymium trichloride, anhydrous ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Neodymium trichloride
Purity: 99.9% CAS No.: 10024-93-8 Molecular Formula: NdCl3 Formula Weight: 250.60 Physical Form: -20 Mesh Powder Density: 4.134 Melting Point: 784° Merck Reference: 14,6450 MDL No.: MFCD00011132
Vzorec: Cl₃Nd
Mw: 250.6
Teplota varu: 1600
Teplota tavenia: 784 °C
Hustota: 4.134
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011132
Číslo CAS: 10024-93-8
EINECS: 233-031-5
Merck Index: 14,6450