Tlačiť
Neodymium tribromide hydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
14606.14 14606.22
14606.14EA 176.49 EUR
14606.14 14606.22
Neodymium tribromide hydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Neodymium tribromide hydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 29843-90-1 Molecular Formula: NdBr3.xH2O Formula Weight: 383.97(anhy) Physical Form: Crystalline
Vzorec: Br₃Nd·H₂O
Mw: 401.97
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00748137
Číslo CAS: 29843-90-1
EINECS: 236-897-2