Tlačiť
Lutetium trichloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
450960-1G 450960-5G
SIAL450960-1GEA 212.19 EUR
SIAL450960-1G SIAL450960-5G
Lutetium trichloride, Sigma-Aldrich®
Lutetium trichloride
Vzorec: Cl₃Lu
Mw: 281.33
Teplota tavenia: 892
Hustota: 3.98 g/cm³ (25 °C)
Číslo MDL: MFCD00011099
Číslo CAS: 10099-66-8
EINECS: 233-240-1