Tlačiť
Lanthanum(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
298182-10G 298182-50G
SIAL298182-10GEA 152.83 EUR
SIAL298182-10G SIAL298182-50G
Lanthanum(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Lanthanum(III) chloride
Vzorec: Cl₃La
Teplota tavenia: 857 °C
Hustota: 3,8773 g/cm³ (–0.15 °C)
Číslo MDL: MFCD00011068
Číslo CAS: 10099-58-8
EINECS: 233-237-5
Merck Index: 13,05379