Tlačiť
Lanthanum(III) chloride 99.9%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Lanthanum chloride, Lanthanum trichloride
315230100 315230500 315232500
ACRO315230100EA 136.99 EUR
ACRO315230100 ACRO315230500 ACRO315232500
Lanthanum(III) chloride 99.9%
Lanthanum(III) chloride
Vzorec: Cl₃La
Mw: 245.26
Teplota varu: 1000 °C
Teplota tavenia: 860 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011068
Číslo CAS: 10099-58-8
EINECS: 233-237-5
OSN: 1759
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05379
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %