Holmium(III) chloride, anhydrous 99,9 Metals basis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Holmium trichloride
18681.06
18681.14
18681.06EA
237.93
EUR
18681.06
18681.14
Holmium(III) chloride, anhydrous 99,9 Metals basis
Holmium(III) chloride
Purity: 99.9%
CAS No.: 10138-62-2
Molecular Formula: HoCl3
Formula Weight: 271.29
Physical Form: -20 Mesh
Density: 3.7
Melting Point: 718°
Merck Reference: 14,4727
MDL No.: MFCD00011051
Vzorec:
Cl₃Ho Mw: 271.29 Teplota varu: 1500 Teplota tavenia: 718 °C Hustota: 3.7 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011051 Číslo CAS: 10138-62-2 EINECS: 233-387-1 Merck Index: 14,4727 |