Tlačiť
Holmium(III) chloride, anhydrous ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
18681.06 18681.14
18681.06EA 238.27 EUR
18681.06 18681.14
Holmium(III) chloride, anhydrous ≥99.9% (metals basis)
Holmium(III) chloride
Purity: 99.9% CAS No.: 10138-62-2 Molecular Formula: HoCl3 Formula Weight: 271.29 Physical Form: -20 Mesh Density: 3.7 Melting Point: 718° Merck Reference: 14,4727 MDL No.: MFCD00011051
Vzorec: Cl₃Ho
Teplota varu: 1500 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 718 °C
Hustota: 3,7
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011051
Číslo CAS: 10138-62-2
EINECS: 233-387-1
Merck Index: 14,4727