Tlačiť
Gadolinium trichloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
439770-5G 439770-25G
SIAL439770-5GEA 363.82 EUR
SIAL439770-5G SIAL439770-25G
Gadolinium trichloride, Sigma-Aldrich®
Gadolinium trichloride
Vzorec: Cl₃Gd
Teplota tavenia: 604…614 °C
Hustota: 4,52 g/cm³ (0 °C)
Číslo MDL: MFCD00011024
Číslo CAS: 10138-52-0
EINECS: 233-386-6