Tlačiť
Europium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
429732-1G 429732-5G
SIAL429732-1GEA 145.21 EUR
SIAL429732-1G SIAL429732-5G
Europium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Europium(III) chloride
Vzorec: Cl₃Eu
Mw: 258.32
Teplota tavenia: 626…638 °C
Hustota: 4.89 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00010994
Číslo CAS: 10025-76-0
EINECS: 233-040-4