Tlačiť
Europium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
238066-10G 238066-1G
SIAL238066-10GEA 645.01 EUR
SIAL238066-10G SIAL238066-1G
Europium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Europium(III) chloride
Vzorec: Cl₃Eu
Mw: 258.32
Teplota tavenia: 626…638 °C
Hustota: 4.89 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00010994
Číslo CAS: 10025-76-0
EINECS: 233-040-4