Tlačiť
Europium(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
MQ100
431850-1G 431850-5G
SIAL431850-1GEA 340.88 EUR
SIAL431850-1G SIAL431850-5G
Europium(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Europium(II) chloride
Vzorec: Cl₂Eu
Mw: 222.87
Číslo CAS: 13769-20-5
EINECS: 237-386-7